Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (No ROX)
Product Code. 16489705
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
2000 Reactions
Unit Size:
2000 reactions
Product Code. Quantity Unit Size
16489705 2000 Reactions 2000 reactions
1 options
Product Code. 16489705 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYK0523
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (No ROX) is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water, in which no ROX Reference Dye is included.
Specifications
Content And Storage Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Product Type Kits
Quantity 2000 Reactions
Shipping Condition Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.