Learn More
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Product Code. 15547970
Change view
Click to view available options
Unit Size:
Each
Pack of 5
Joint Type:
Condenser: 19/26, Flask: 24/29
Condenser: 24/29, Flask: 24/29
Size:
Socket: 14/23
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. unitSize Joint Type Size
15547970 Pack of 5 - -
12048493 Each Condenser: 24/29, Flask: 24/29 Socket: 14/23
12038493 Each Condenser: 19/26, Flask: 24/29 Socket: 14/23
15537970 Pack of 5 - -
15557970 - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15547970 Supplier Quickfit Supplier No. SH6/22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
PTFE joint sleeves eliminate the possibility of joint seizure
Similar to the SH4 still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cone Size 19/26
For Use With (Equipment) Used for thermometer, dropping funnel, stirrer
Material Borosilicate Glass
Product Type Claisen still head Adapter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.