missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfamethoxazole-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Sulfamethoxazole-d4 |
| CAS | 1020719-86-1 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C10 2H4 H7 N3 O3 S |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Sulfamethoxazole D4 (benzene D4), Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2 |
| IUPAC Name | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.3 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?