missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Strontium Chloride Hexahydrate, 99-103%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals

Artikelnummer. 11497892 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11497892 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11497892 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215258390

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 10025-70-4
Molecular Formula Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
MDL Number MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]

Tekniske data

Quantity 500 g
Assay Percent Range 99-103%
Formula Weight 266.6
Grade ACS Reagent
Chemical Name or Material Strontium Chloride Hexahydrate
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.