missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE-Cyanine7 Conjugate

Product Code. 15300960
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15300960 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Contains Sodium azide
Product Code. 15300960 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 25431782

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
Contains Sodium azide

Commonly used in indirect staining protocols to detect biotinylated primary antibodies in flow cytometry. Streptavidin binds to biotin with high affinity.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Concentration 0.2 mg/mL
Conjugate PE-Cy7
Quantity 100 μg
Form Liquid
Product Line eBioscience
Product Type Streptavidin Conjugate (Fluorescent)
Target Molecule Biotin
Label or Dye PE-Cy7

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.