missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STK4 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18352577 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18352577 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18352577 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299813AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

STK4 Polyclonal specifically detects STK4 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen STK4
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 594
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, kinase responsive to stress 2, KRS2KRS2)), Mammalian STE20-like protein kinase 1, mammalian sterile 20-like 1, MST-1, MST1DKFZp686A2068, serine/threonine kinase 4, serine/threonine-protein kinase 4, Serine/threonine-protein kinase Krs-2, STE20-like kinase MST1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant STK4 (Q13043-1; Glu2-Phe487).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Phospho Specific
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6789
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.