missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STK31 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 14140-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene is similar to a mouse gene that encodes a putative protein kinase with a tudor domain, and shows testis-specific expression. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Spezifikation
| STK31 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| STK31 | |
| serine/threonine kinase 31, SGK396, STK31, Sugen kinase 396, TDRD8 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 500120, 56164, 77485 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.35 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q99MW1, Q9BXU1 | |
| STK31 | |
| STK31 Fusion Protein Ag5221 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur