missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stiripentol, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Descripción
Stiripentol (STP) is an anticonvulsant agent, which can inhibit N-demethylation of CLB to NCLB mediatated by CYP3A4 (noncompetitively) and CYP2C19 (competitively) with Ki of 1.59±0.07 and 0.516±0.065 μM and IC50 of 1.58 and 3.29 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Stiripentol |
| CAS | 49763-96-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H18O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | BCX2600 |
| Solubility Information | DMSO : 150 mg/mL (640.23 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CC(C)(C)C(O)/C=C/C1=CC=C(OCO2)C2=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 234.29 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido