missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STING/TMEM173 Mouse anti-Human, Clone: STING1/7432, Novus Biologicals™

Código de producto. 18366423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18366423 20 μg 20µg
18357984 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18366423 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP31394220UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen STING/TMEM173
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone STING1/7432
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulation 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Accession No. Q86WV6
Gene Alias endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa190-290) of human STING/TMEM173 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q86WV6 )
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 340061
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.