missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STING/TMEM173 Mouse anti-Human, Clone: STING1/7432, Novus Biologicals™

Product Code. 18357984 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18357984 100 μg 100µg
18366423 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18357984 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP313942100UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen STING/TMEM173
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone STING1/7432
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulation 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Accession No. Q86WV6
Gene Alias endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa190-290) of human STING/TMEM173 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q86WV6 )
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 340061
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.