missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STING/TMEM173 Antibody (STING1/7431), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18329794 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18329794 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18329794 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314076JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen STING/TMEM173
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone STING1/7431
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa190-290) of human STING/TMEM173 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q86WV6 )
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 340061
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.