missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Steel Spanner Wrenches
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Locking Nuts 95 to 100 mm dia.
Nuts 58 to 62 mm dia.
Unit Size:
Each
Spécification
Spécification
| Type | Spanner Wrench |
| Material | Steel with galvanized surface |
| Capacity (Metric) | 95 to 100 μL |
| Quantity | 1/Pk. |
| For Use With (Equipment) | Locking Nuts 95 to 100 mm dia. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu