missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEAP1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18428753 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18428753 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18428753 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176821DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

STEAP1 Polyclonal antibody specifically detects STEAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen STEAP1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 1.16.1.-, PRSS24MGC19484, six transmembrane epithelial antigen of the prostate, six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 1, STEAPmetalloreductase STEAP1
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human STEAP1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of STEAP1. Amino Acid Squence: CLRKKILKIRHGWEDVTK
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 26872
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.