missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stanniocalcin 1/STC-1 Antibody (380715) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30736782 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30736782 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30736782 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2958Z

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Stanniocalcin 1/STC-1 Monoclonal antibody specifically detects Stanniocalcin 1/STC-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Stanniocalcin 1/STC-1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 380715
Conjugate DyLight 755
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias stanniocalcin 1, stanniocalcin-1, STCSTC-1
Host Species Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Stanniocalcin 1/STC-1, Thr18-Ala247, Accession # P52823
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6781
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.