missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Drip Tray
Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
For Use With (Application):
Do not use with Modified Chamber
Reinforced Chamber Option K1
Unit Size:
Each
Beschreibung
- May affect the temperature distribution
- 15 mm rim
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Stainless steel slide-in drip tray, 15 mm rim (may affect the temperature distribution) - cannot be used in connection with option K1 |
| For Use With (Equipment) | IPP410eco |
| Type | Drip Tray |
| For Use With (Application) | Do not use with Modified Chamber |
| Length (Metric) | 15 mm rim |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur