missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers

Codice prodotto. 11761766
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Includes:
3 clamps, without lid
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11761766

Marca: Amsta Rostfritt 50608501

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

With round handle in highly polished finish.

Specifica

Product Type Container with Lid
Material Stainless Steel
Dimensions (L x W) 350 x 550 mm
Includes With Lid
Volume (Metric) 50 L
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato