missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Hypodermic Needles

Product Code. 10530855
Change view
Click to view available options
Needle Gauge:
18 G
20 G
21 G
23 G
27 G
Length (Metric) Needle:
20 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diameter (Metric) Outer:
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Color:
Blue
Gray
Green
Pink
Yellow
Conditionnement:
Pack of 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Needle Gauge Length (Metric) Needle Diameter (Metric) Outer Color Conditionnement
10530855 21 G 80 mm 0.8 mm Green Pack of 100
10438881 21 G 120 mm 0.8 mm Green Pack of 100
10123702 27 G 20 mm 0.4 mm Gray Pack of 100
10613111 21 G 40 mm 0.8 mm Green Pack of 100
10626341 20 G 40 mm 0.9 mm Yellow Pack of 100
10722784 18 G 50 mm 1.2 mm Pink Pack of 100
10350621 20 G 70 mm 0.9 mm Yellow Pack of 100
10214272 23 G 80 mm 0.6 mm Blue Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10530855 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 4665465
Quantité Prix
1 £21.40 / Pack of 100
10 £19.30 / Pack of 100
 Restricted Item
In Stock
Edge
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Designed for patient comfort in a broad array of sizes. B Braun™ Hypodermic Needles provide a smooth surface with light silicone coating designed to minimize discomfort.

 Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
  • Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
  • Wide range of diameters and lengths
  • Gauges from 18G to 27G
  • Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain

Spécification

Material Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel
Color Green
Needle Gauge 21 G
Diameter (Metric) Outer 0.8 mm
For Use With (Application) For minimal pain upon puncture, single use
Latex Free Yes
Product Type Needle
Length (Metric) Needle 80 mm
Needle Point Style Ultra-sharp Long Tri-bevel
Sterility Sterile
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.