missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Antibody (025), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18374980 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18374980 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18374980 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290715AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Monoclonal specifically detects ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 25
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias (alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B, alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2, EC 2.4.99.-, FLJ45660, GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase II, SAITL1, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase), sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase) B, Sialyltransferase 7B, sialyltransferase-like 1, SIAT7, SIAT7B, SIAT7-B, SIATL1, ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase 2, ST6GalNAc II, ST6GalNAcII, ST6GalNAII, SThM, STHM(alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 (P70277; Ser28-Arg373).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10610
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.