Learn More
SSEA-3 Rat, anti-Mouse, PE, Clone: MC-631, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Stemcell Technologies 60061PE.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The MC-631 antibody reacts with a galactosylgloboside epitope on the stage-specific embryonic antigen-3 (SSEA-3), which is expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), undifferentiated embryonic stem (ES), and induced pluripotent stem (iPS) cells, as well as rhesus monkey ES cell lines
- No immunoreactivity is evident with undifferentiated mouse EC, EG and ES cells
- Expression of SSEA-3 is down regulated following differentiation of ES and EC cells
- In contrast, the differentiation of mouse ES and EC cells may be accompanied by an increase in SSEA-3 expression
- This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in TeSR™-E8™ (Catalog #05940), mTeSR™1 (Catalog #85850) and TeSR™2 (Catalog #05860) and has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Human ES/iPS Cell TRA-1-60 Positive Selection Kit (Catalog #18166)
Spezifikation
| SSEA-3 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| 25 Tests | |
| Rhesus Monkey, Human, Mouse, Rat | |
| Pluripotent Stem Cells |
| Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| MC-631 | |
| Rat | |
| Primary | |
| IgM κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur