missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRRM2 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Product Code. 18327834 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18327834 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18327834 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305971IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SRRM2 Polyclonal specifically detects SRRM2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SRRM2
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 755
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cwc21, CWF21, DKFZp667L0421,300 kDa nuclear matrix antigen, DKFZp686O15166,300-KD, FLJ21926, FLJ22250, HSPC075, KIAA0324, MGC40295, RNA binding protein, ser/Arg-related nuclear matrix protein of 300 kDa, serine/arginine repetitive matrix 2, serine/arginine repetitive matrix protein 2, serine/arginine-rich splicing factor-related nuclear matrix protein of 300 kDa, splicing coactivator subunit SRm300, SRL300, SRm300, SR-related nuclear matrix protein of 300 kDa, taxREB803, tax-responsive enhancer element-binding protein 803
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SRRM2 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23524
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.