missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRPX2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Product Code. 18418680 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18418680 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18418680 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP177370PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SRPX2 Polyclonal antibody specifically detects SRPX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen SRPX2
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias BPP, CBPS, RESDX, SRPULPMGX, sushi repeat-containing protein SRPX2, sushi-repeat containing protein, X-linked 2, sushi-repeat protein up-regulated in leukemia, sushi-repeat-containing protein, X-linked 2
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human SRPX2. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SRPX2. Amino Acid Squence: SGYYPDESYNEVYAEE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 27286
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.