missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SRP19 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA5100339
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total SRP19.
SRP19 belongs to the SRP19 family. It is signal-recognition-particle assembly and binds directly to 7S RNA and mediates binding of the 54 kDa subunit of the SRP.
Spezifikation
| SRP19 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SRP19 | |
| 2310020D23Rik; hypothetical protein LOC514960; signal recognition particle; signal recognition particle 19; signal recognition particle 19 kDa protein; signal recognition particle 19kD; signal recognition particle 19kDa; SRP19; zgc:63961 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 291685, 66384, 6728 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P09132, Q9D7A6 | |
| SRP19 | |
| A synthesized peptide derived from human SRP19(Accession P09132), corresponding to amino acid residues N43-L93. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur