missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPRED1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18411595 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18411595 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18411595 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281926DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SPRED1 Polyclonal antibody specifically detects SPRED1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPRED1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EVH1/Sprouty domain containing protein, FLJ33903, hSpred1, NFLS, spred-1, sprouty-related, EVH1 domain containing 1, sprouty-related, EVH1 domain-containing protein 1, suppressor of Ras/MAPK activation
Host Species Rabbit
Immunogen SPRED1 antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide near the center of the human SPRED1. The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of SPRED1. Amino Acid Squence: PESKNEAEGADDLQANEED
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 161742
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.