missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spinesin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-20474
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spinesin Polyclonal specifically detects Spinesin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Spinesin | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, MGC141886, MGC148044, Spinesin, transmembrane protease serine 5, transmembrane protease, serine 5 | |
| Rabbit | |
| 46 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse. Species reactivity based on sequence identity: Rat (87%). | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.73mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 | |
| Q9H3S3 | |
| TMPRSS5 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Spinesin. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 80975 | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur