missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18349674 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18349674 100 μg 100µL
18393524 25 μg 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18349674 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP317771100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Polyclonal antibody specifically detects Sphingosine Kinase 2/SPHK2 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Sphingosine Kinase 2/SPHK2
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Formulation PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gene Alias EC 2.7.1.91, SK 2, sphingosine kinase 2, sphingosine kinase type 2 isoform, SPK 2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SYPARGPRFALTLTSQALHIQRLRPKPEARPRGGLVPLAEVSGCCTLRSRSPSDSAAYFCIYTYPRGRRGARRRATRTFRADGAATYEENRAEA
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56848
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.