missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrin beta 3 Antibody (SPTBN2/1584), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Code produit 18414273 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18414273 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18414273 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254439JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Spectrin beta 3 Monoclonal antibody specifically detects Spectrin beta 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Spectrin beta 3
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone SPTBN2/1584
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias Beta-III spectrin, glutamate transporter EAAT4-associated protein 41, GTRAP41, KIAA0302, SCA5, spectrin beta chain, brain 2, spectrin, beta, non-erythrocytic 2, Spectrin, non-erythroid beta chain 2, spinocerebellar ataxia 5
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa356-475) of human Spectrin beta 3 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O15020)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6712
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.