missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spastin Antibody (Sp 6C6), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08753IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spastin Monoclonal antibody specifically detects Spastin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Spastin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| ADPSPSpastic paraplegia 4 protein, FSP2EC 3.6.4.3, KIAA1083EC 3.6.1.3, spastic paraplegia 4 (autosomal dominant; spastin), spastin, SPG4 | |
| Recombinant full-length human Spastin protein. (Uniprot: Q9UP0) | |
| 100 μg | |
| Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Epigenetics, metabolism, Neuroscience | |
| 6683 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Sp 6C6 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu