missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPACA9 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18433297 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18433297 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18433297 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP282011JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SPACA9 Polyclonal antibody specifically detects SPACA9 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPACA9
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C20orf117, chromosome 20 open reading frame 117, dJ132F21.1, FLJ44670, hypothetical protein LOC140710, KIAA0889, SOGA, suppressor of glucose, autophagy associated 1
Host Species Rabbit
Immunogen SPACA9 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SPACA9. The immunogen is located within the last 50 amino acids of SPACA9 . Amino Acid Squence: RLHPSESSWGGEERA
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 140710
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.