missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, MedChemExpress

Product Code. 16401198
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16401198

Brand: Medchem Express HYD0886

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.

β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.

Specifications

Chemical Name or Material β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
CAS 13408-09-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C3H17Na2O11P
Quantity 5 g
Solubility Information H2O : 250 mg/mL (816.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO.[5H2O]
Molecular Weight (g/mol) 306.11
Formula Weight 306.11
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Show More Show Less

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado