missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX21 Antibody (OTI7D5) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Product Code. 30687842 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30687842 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30687842 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP344903IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SOX21 Monoclonal antibody specifically detects SOX21 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOX21
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI7D5
Conjugate DyLight 755
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias SOX25SOX-A, SOXA, SRY (sex determining region Y)-box 21, SRY-box 21, transcription factor SOX-21
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-140 of human SOX21(NP_009015) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11166
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.