missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solo Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18416676 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18416676 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18416676 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176279V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Solo Polyclonal antibody specifically detects Solo in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Solo
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp434O0515, Huntingtin-interacting protein-like protein, Protein Solo, SEC14 and spectrin domains 1, SEC14 domain and spectrin repeat-containing protein 1, SOLO
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human SESTD1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of SESTD1. Amino Acid Squence: CKRQQLRHPEMVTTES
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 91404
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.