missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL for UN75plus
Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UN75plus Oven
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Software conforming to FDA AtmoCONTROL
- Meets the requirements for the use of electronically stored data sets and electronic signatures as laid down in Regulation 21 CFR Part 11 of the US Food and Drug Administration (FDA)
- Base licence for the control of one unit
- Respective IQ/OQ documents available in German and English language (without surcharge)
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | Regulation 21 CFR Part 11 of the US Food and Drug Administration (FDA) |
| For Use With (Equipment) | UN75plus Oven |
| Type | Software |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur