missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Potassium ATPase Alpha 3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18345973 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18345973 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18345973 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299238AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Sodium Potassium ATPase Alpha 3 Polyclonal specifically detects Sodium Potassium ATPase Alpha 3 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Sodium Potassium ATPase Alpha 3
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias alpha 3 polypeptide, ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 3 polypeptide, dystonia 12, DYT12, EC 3.6.3, MGC13276, RDP, Sodium pump subunit alpha-3, sodium/potassium-transporting ATPase alpha-3 chain, sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of mouse Sodium Potassium ATPase Alpha 3.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 478
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.