missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Methanethiosulfonate, TRC

Product Code. 30417736
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30417736 10 g 10g
30417703 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30417736 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS64500010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1950-85-2
Molecular Formula C H3 Na O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 134.15
IUPAC Name methylsulfonylsulfanylsodium
SMILES CS(=O)(=O)S[Na]

Spezifikation

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/CH4O2S2.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Formula Weight 133.9472
Chemical Name or Material Sodium Methanethiosulfonate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.