missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Ethyl Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate) |
| CAS | 546-74-7 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C2 H5 O4 S . Na |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;ethyl sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.11 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?