missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Chlorate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Product Code. 10508450 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
Packaging:
Plastic powder jar
Unit Size:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10508450 250 g Plastic powder jar 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10508450 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/3045/50

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Especificaciones

Melting Point 248°C
CAS 7775-09-9
Color White
Physical Form Solid
Quantity 250 g
Molecular Formula ClNaO3
MDL Number 3479
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
InChI Key YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC Name sodium chlorate
Molecular Weight (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formula Weight 106.44g/mol
Packaging Plastic powder jar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.