missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Bromide, TRC

Código de producto. 30008083
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30008083 10 g 10g
30003281 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30008083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61516010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7647-15-6
Molecular Formula Br Na
Molecular Weight (g/mol) 102.89
Synonym Sodium bromide, NSC 77384, Sanibrom 40, Sedoneural
IUPAC Name bromosodium
SMILES [Na]Br

Especificaciones

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Formula Weight 101.9081
Chemical Name or Material Sodium Bromide
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.