missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Azide, TRC

Product Code. 30006259
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30006259 10 g 10g
30006202 5 g 5g
30003881 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30006259 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS61253010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 26628-22-8
Molecular Formula N3 . Na
Molecular Weight (g/mol) 65.01
Synonym Sodium Azide, Agrizide, Hydrazoic Acid Sodium Salt, Micro-O-Protect, NSC 3072, Nemazyd, SEP 100
IUPAC Name sodium;azide
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]

Spezifikation

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Formula Weight 64.999
Chemical Name or Material Sodium Azide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.