missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOCS-1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18367082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18367082 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18367082 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298891AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SOCS-1 Polyclonal specifically detects SOCS-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen SOCS-1
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias JABTec-interacting protein 3, JAK binding protein, JAK-binding protein, SOCS-1CIS1, SSI-1CISH1, SSI1cytokine-inducible SH2 protein 1, STAT induced SH3 protein 1, STAT-induced STAT inhibitor 1, suppressor of cytokine signaling 1, TIP-3, TIP3Cish1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human SOCS-1.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8651
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.