missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOAT 2 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Product Code. 18393486 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18393486 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18393486 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306319AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SOAT 2 Polyclonal specifically detects SOAT 2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOAT 2
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ACACT2MGC116732, ACAT-2, ACAT2ARGP2, acyl Co-A: cholesterol acyltransferase 2, acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 2, Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2, Cholesterol acyltransferase 2, EC 2.3.1.26, sterol O-acyltransferase 2
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SOAT 2 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8435
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.