missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNX11, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand: Abnova H00029916-B01P.50ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Sequence: MGFWCRMSENQEQEEVITVRVQDPRVQNEGSWNSYVDYKIFLHTNSKAFTAKTSCVRRRYREFVWLRKQLQRNAGLVPVPELPGKSTFFGTSDEFIEKRRQGLQHFLEKVLQSVVLLSDSQLHLFLQSQLSVPEIEACVQGRSTMTVSDAILRYAMSNCGWAQEERQSSSHLAKGDQPKSCCFLPRSGRRSSPSPPPSEEKDHLEVWAPVVDSEVPSLESPTLPPLSSPLCCDFGRPKEGTSTLQSVRRAVGGDHAVPLDPGQLETVLEKSpecifikationer
| SNX11 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC000768 | |
| SNX11 | |
| SNX11 (AAH00768, 1 a.a. ∼ 270 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 29916 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| sorting nexin 11 | |
| MGC111019 | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering