missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNS-032, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
Beskrivelse
SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | SNS-032 |
| CAS | 345627-80-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H24N4O2S2 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | BMS-387032 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (262.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C1=CN=C(CSC2=CN=C(NC(C3CCNCC3)=O)S2)O1)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 380.53 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion