missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMAD3, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Abnova H00004088-D01P.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: ELRLHHSFVLTGDVGRRICRLLVGLFTKGDTSSKRVHPFSPGPCFLLCDLARVGSSPKINVSPFYQNQTSTQRSCTVFVWQRCSLVGPFQVTVFTMYFHHSLRSISRFSSGSpecifications
| SMAD3 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC000414 | |
| SMAD3 | |
| SMAD3 (-, 31 a.a. ∼ 141 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 4088 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| SMAD family member 3 | |
| DKFZp586N0721/DKFZp686J10186/HSPC193/HsT17436/JV15-2/MADH3/MGC60396 | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur