missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Slug Antibody (OTI1A6), DyLight 594, Novus Biologicals™

Product Code. 18417245 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18417245 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18417245 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP274229DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Slug Monoclonal antibody specifically detects Slug in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Slug
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI1A6
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias MGC10182, Neural crest transcription factor Slug, Protein snail homolog 2, slug homolog, zinc finger protein (chicken), SLUGH, SLUGzinc finger protein, snail 2, snail homolog 2 (Drosophila), WS2D, zinc finger protein SNAI2
Host Species Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Slug (NP_003059) produced in E.coli.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuronal Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6591
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.