missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLPI Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18414126 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18414126 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18414126 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176396AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLPI Polyclonal antibody specifically detects SLPI in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLPI
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ALK1, ALPProtease inhibitor WAP4, antileukoproteinase, BLPISeminal proteinase inhibitor, HUSI, HUSI-I, Mucus proteinase inhibitor, secretory leukocyte peptidase inhibitor, Secretory leukocyte protease inhibitor, secretory leukocyte protease inhibitor (antileukoproteinase), WAP four-disulfide core domain protein 4, WAP4HUSI-1, WFDC4MPI
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the center of mouse SLPI. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of SLPI. Amino Acid Squence: CVNPVPIRKPVWRKPGR
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6590
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.