missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLITRK6 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18412623 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18412623 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18412623 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176877C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLITRK6 Polyclonal antibody specifically detects SLITRK6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLITRK6
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ22774, MGC119595, MGC119596, MGC119597,4832410J21Rik, SLIT and NTRK-like family, member 6, SLIT and NTRK-like protein 6, slit and trk like gene 6
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide from near the center of human Slitrk6. The immunogen is located within amino acids 250 - 300 of Slitrk6. Amino Acid Squence: TTPVYEEHEDPSG
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84189
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.