missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLITRK1 Antibody (1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Product Code. 18425688 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18425688 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 18425688 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289435AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

SLITRK1 Monoclonal antibody specifically detects SLITRK1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLITRK1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ54428, KIAA1910KIAA0918, leucine rich repeat containing 12, Leucine-rich repeat-containing protein 12, LRRC12, RP11-395N17.1, SLIT and NTRK-like family, member 1, SLIT and NTRK-like protein 1, slit and trk like gene 1, TTM
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SLITRK1 (NP_443142.1; Met 1-Ser 616).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 114798
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.