missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLFN14 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18420276 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18420276 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18420276 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP282010MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLFN14 Polyclonal antibody specifically detects SLFN14 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLFN14
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias schlafen family member 14
Host Species Rabbit
Immunogen SLFN14 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus human SLFN14. The immunogen is located within amino acids 730 - 780 of SLFN14. Amino Acid Squence: KVMKEEMKRIKENPPS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 342618
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.