missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC6A18 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97457AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SLC6A18 Polyclonal specifically detects SLC6A18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| SLC6A18 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| FLJ31236, Sodium- and chloride-dependent transporter XTRP2, sodium channel-like protein, sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT3, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 18, Solute carrier family 6 member 18, solute carrier family 6, member 18, System B(0) neutral amino acid transporter AT3, XTRP2 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC6A18 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 348932 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur