missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC39A14 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Product Code. 18406386 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18406386 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18406386 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176510C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC39A14 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A14 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC39A14
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Irt-like protein 14, LIV-1 subfamily of ZIP zinc transporter 4, LZT-Hs4, solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 14, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 14, solute carrier family 39 member 14, zinc transporter ZIP14, ZIP14, ZIP-14, zrt- and Irt-like protein 14
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the center of human ZIP14. The immunogen is located within amino acids 230 - 280 of ZIP14. Amino Acid Squence: KQKNEHHHGHSHYASE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23516
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.